Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Oxidante, marcadores individuales en rollo
Código de producto. 15432603
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Material unitSize
15432603 Poliéster 1 rollo
1 options
Código de producto. 15432603
Marca: Brady™ 834180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1803-21*21-B7541-RLL-DC
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 21 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 21 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Color Negro sobre Blanco