Descripción
- Sistema de evaporador de placas estático: Garantiza una capacidad de congelación cercana al producto para una congelación muy sencilla y fiable
- Controles electrónicos con pantalla digital de temperatura: Proporciona controles fáciles de usar sin abrir la puerta, con una alarma de temperatura visual y sonora
- Puertas con bisagras reversibles: Diseñado para uso intensivo con mangos ergonómicos y fáciles de agarrar
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con componentes de calidad superior
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Efecto invernadero mínimo y sin potencial de agotamiento del ozono con una eficiencia energética excepcional
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) Freezer | 133 L |
| Intervalo de temperatura (congelador) | De -9 °C a -26 °C |
| Modelo de puerta | HardLine con asa Slimline |
| No. of Doors | 1 |
| Lado abisagrado | Intercambiable a la derecha |
| Cajones | Cestillos de alambre |
| N.º de cajones | 4 cubos |
| Estantes | 4 placas de evaporador |
| Capacidad del estante (métrico) | 24 kg |
| Descongelación | Manual |
| Mostrar más |