missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GGH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16559171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16559171 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16559171

Marca: Invitrogen™ PA596332

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RPHGDTAKKP IIGILMQKCR NKVMKNYGRY YIAASYVKYL ESAGARVVPV RLDLTEKDYE ILFKSINGIL FPGGSVDLRR SDYAKVAKIF YNLSIQSFDD GDYFPVWGTC LGFEELSLLI SGECLLTATD TVDVAMPLNF TGGQLHSRMF QNFPTELLLS LAVEPLTANF HKWSLSVKNF TMNEKLKKFF NVLTTNTDGK IEFIST; Positive Samples: HeLa, Mouse kidney; Cellular Location: Lysosome, Melanosome, extracellular space.

Gamma-Glutamyl hydrolase (GGH) is a homodimeric protein that catalyzes the cleavage of the gamma-glutamyl chain of folylpoly-gamma-glutamyl substrates and is a central enzyme in folyl and antifolyl poly-gamma-glutamate metabolism. The activities of the baculovirus-expressed enzyme and the enzyme from HL-60 cells were similar on methotrexate polyglutamates. GGH is expressed in a variety of human tumors and correlates with poor prognosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GGH
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.44 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Ggh
N.º de referencia del gen Q92820, Q9Z0L8
Alias de gen conjugase; FGPH; folylpolyglutamate hydrolase; gamma-GH; gamma-glutamyl hydrolase; gamma-glutamyl hydrolase (conjugase, folylpolygammaglutamyl hydrolase); Gamma-Glu-X carboxypeptidase; GGH; GH
Símbolos de los genes Ggh
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-230 of human GGH (NP_0038691).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14590, 8836
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.