missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GGCT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17298043 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17298043 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17298043

Marca: Invitrogen™ PA5115284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GGCT.

GGCT (EC 2.3.2.4) catalyzes the formation of 5-oxoproline (pyroglutamic acid) from gamma-glutamyl dipeptides and may play a significant role in glutathione homeostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GGCT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GGCT
N.º de referencia del gen O75223, Q9D7X8
Alias de gen A030007L17Rik; AA673177; C7orf24; CRF21; Cytochrome c-releasing factor 21; gamma -glutamyl cyclotransferase; gamma-glutamyl cyclotransferase; gamma-glutamyl cyclotransferase-like 1; gamma-glutamylcyclotransferase; Gctg; GGC; GGCT; Ggctl1; RGD1304876; RGD1562590
Símbolos de los genes GGCT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GGCT(Accession O75223), corresponding to amino acid residues E109-K159.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110175, 362368, 79017
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.