Learn More
Ebro Electronic™ GFX 460 B Termómetro de contacto
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10497043
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10497043 De -50 °C a +300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10497043
Marca: Ebro Electronic™ 13405464A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro de contacto, Pt100, sin sonda, Lemo tamaño 1
Sonda PT100 para TFX 430,190 mm, revestida de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Electronic Contact Thermometer, for replaceable Pt 100 probes
Altura (métrico) 52 mm
Incluye Termómetro, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 335 mm
Modelo GFX 460 B
Tipo de sonda DIN 45322 Diode Plug
Resolución 1 °C
Peso (métrico) 0.24 kg
Almacenamiento de datos None
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Factory Calibrated
Para utilizar con (equipo) TPX 130, TPX 230, TPX 330, AX 110, AG 151, AX 400
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 50 mm