missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Antibody (nadecnemab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28758JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Monoclonal antibody specifically detects GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| GDNF family receptor alpha 3, GDNF family receptor alpha-3, GDNF receptor alpha-3, GDNFR-alpha-3, GFRa-3, GFR-alpha-3, glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha-3, GPI-linked receptor | |
| GFRA3 | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Immunology | |
| 2676 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG4 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| nadecnemab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido