missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFR alpha-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11502442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11502442 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11502442

Marca: Invitrogen PA132476

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-32476 detects GFR alpha 1 from human, rat, mouse samples. PA1-32476 has been successfully used in Western blot applications. The PA1-32476 immunogen is: Synthetic peptide: TALRVKNKPLGPAG, corresponding to amino acids 369-382 of Human GFR alpha 1.

Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and neurturin (NTN) are two structurally related, potent neurotrophic factors that play key roles in the control of neuron survival and differentiation. The protein encoded by this gene is a member of the GDNF receptor family. It is a glycosylphosphatidylinositol(GPI)-linked cell surface receptor for both GDNF and NTN, and mediates activation of the RET tyrosine kinase receptor. This gene is a candidate gene for Hirschsprung disease. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFR alpha-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica GFRA1
N.º de referencia del gen P56159, P97785, Q62997
Alias de gen DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, FLJ10561, FLJ31546, GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, MGC23045, RET1L, RETL1, TRNR1
Símbolos de los genes GFRA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide TALRVKNKPLGPAG, corresponding to amino acids 369-382 of Human GFR alpha 1.
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14585, 25454, 2674
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.