Learn More
Invitrogen™ GFPT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3030)
Código de producto. p-200110693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30276244 100 μL 100 microlitros
30274799 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30276244
Marca: Invitrogen™ MA557031
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
GFPT1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
This gene encodes the first and rate-limiting enzyme of the hexosamine pathway and controls the flux of glucose into the hexosamine pathway. The product of this gene catalyzes the formation of glucosamine 6-phosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GFPT1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB3030
Concentración 3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GFPT1
N.º de referencia del gen P47856, P82808, Q06210
Alias de gen 2810423A18Rik; AI324119; AI449986; CMS12; CMSTA1; D-fructose-6-phosphate amidotransferase 1; eartha; GFA; GFAT; GFAT 1; GFAT1; GFAT1m; Gfpt; GFPT1; GFPT1L; glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1; glutamine fructose-6-phosphate transaminase 1; glutamine:fructose 6 phosphate amidotransferase 1; glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase 1; glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1; glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1; harvest moon; hexosephosphate aminotransferase 1; hmn; MSLG; unm_z110
Símbolos de los genes GFPT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GFPT1 (aa 620-660).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14583, 2673, 297417
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG