missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GFPT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13424449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13424449 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13424449

Marca: Invitrogen™ PA532777

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GFPT1 Polyclonal Antibody for IHC (P)

This gene encodes the first and rate-limiting enzyme of the hexosamine pathway and controls the flux of glucose into the hexosamine pathway. The product of this gene catalyzes the formation of glucosamine 6-phosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFPT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GFPT1
N.º de referencia del gen P47856, P82808, Q06210
Alias de gen 2810423A18Rik; AI324119; AI449986; CMS12; CMSTA1; D-fructose-6-phosphate amidotransferase 1; eartha; GFA; GFAT; GFAT 1; GFAT1; GFAT1m; Gfpt; GFPT1; GFPT1L; glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1; glutamine fructose-6-phosphate transaminase 1; glutamine:fructose 6 phosphate amidotransferase 1; glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase 1; glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1; glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1; harvest moon; hexosephosphate aminotransferase 1; hmn; MSLG; unm_z110
Símbolos de los genes GFPT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 14 amino acid peptide from C-Terminus of human GFPT1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100061157, 100728229, 14583, 2673, 281779, 297417, 397209
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey, Bovine, Pig, Horse, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.