Learn More
GFP Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech ChromoTek
Código de producto. 17373413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17373413 20 μL 20 microlitros
17363413 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17373413
Marca: Chromotek PABG120
Rabbit Polyclonal Antibody
Rabbit polyclonal antibody to Green Fluorescent Protein
Especificaciones
Antígeno GFP
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Shipped on blue ice. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Aliquot upon delivery. Store at -20°C or -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. Stable for one year.
Isotype IgG2a