Learn More
Thermo Scientific™ GFP-4E-BP1
Código de producto. 10042813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
10042813 20 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10042813
Marca: Thermo Scientific™ PV4759
4E-BP1 expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for FRAP1 (mTor).
4E-BP1 expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for FRAP1 (mTor).
For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-4E-BP1 [pThr46] Antibody (Cat. No. PV4757) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications. An optimized mTor assay buffer (PV4794) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica del terbio
Contenido y almacenamiento Sustrato de proteínas GFP-4E-BP1 en 10 mm de Tris, pH 7,5, 150 mm de NaCl, 10 % de glicerol, DTT de 2 mm. Almacenar a -80 °C.
Método de detección Fluorescente
Formulario Mediciones
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, identificación y validación de dianas y secuencias líder
Cantidad 20 nmol
Sustrato 4E-BP1
Substrate Properties Sustrato basado en proteínas
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Target Enzyme Serina/treonina cinasa
Descripción del artículo GFP-4E-BP1, 20nmol,μconcentración de 20.02 M, 45600peso molecular de da, método de detección fluorescente, GFP (etiqueta de EmGFP, quinasas serinas/treonina enzima diana, utilizada para farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, identificación de blancos y de plomo y
Etiqueta o tinte GFP (EmGFP)
Peso molecular 45600 Da
Envase 1 unidad
Tipo de producto GFP-4E-BP1
Condiciones de envío Hielo seco
Requisitos de almacenamiento – 80 °C
Entrada diana mTOR, FRAP1
Quinasas validadas FRAP1 (mTOR), FRAP1 (mTOR)