missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFAP Monoclonal Antibody (OTI3E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17643232
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad unitSize
17643232 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17643232 missing translation for 'mfr' Origene Technologies missing translation for 'supplierNo' CF814564

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for ELISA

Spécification

Antígeno GFAP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E8
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica GFAP
N.º de referencia del gen P14136
Alias de gen 6330404F12Rik; 65 kDa glutamic acid decarboxylase; AI836096; ALXDRD; Astrocyte or Intermediate Filament Protein; cb345; class III intermediate filament protein; etID36982.3; FLJ45472; GAD(65); Gad2; Gad-2; GAD65; GAD-65; GFAP; GFAP epsilon; gfap protein; gfapl; glial fibrillary acidic protein; Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP); glial fibrillary acidic protein alpha; glutamate decarboxylase 2; Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform; glutamic acid decarboxylase 2; I79_011607; intermediate filament; intermediate filament protein; intermediate filament protein; GFAP; Unknown (protein for MGC:139638); wu:fb34h11; wu:fk42c12; xx:af506734; zgc:110485; zGFAP; intermediate filament protein; zrf-1 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 292-432 of human GFAP (NP_002046) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2670
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.