Learn More
GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker) Mouse, Clone: GFAP/2076, enQuireBio™
Código de producto. 15910088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15910088 20 μg 20 microgramos
15920088 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15910088
Marca: EnquireBio 2670MSM6P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon GFAP/2076
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human GFAP protein fragment (apprx. aa 101-200)
Peso molecular del antígeno ∽50kDa
Control positivo Brain or Astrocytoma
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2670
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1