missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFAP Antibody (5C10) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30172242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30172242 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30172242 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP105197JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Bovine,Equine,Human,Mouse,Porcine,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunohistochemistry Free-Floating,Simple Western,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFAP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5C10
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This GFAP Antibody (5C10) was developed against a preparation of purified pig spinal cord GFAP
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2670
Especies diana Bovine, Equine, Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.