Learn More
Fisherbrand™ Grade 907 Germination and Seed Test Papers, Sheet
Código de producto. 11799905 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
155 x 175 mm
170 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11799905 155 x 175 mm paquete de 100
11709915 170 x 110 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 11799905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para ensayos de germinación de especímenes de semilla de acuerdo a varios métodos como Neeb y Jacobsen.
  • Papel resistente a la humedad160g/m&msup;2
  • Absorbente
  • Libre de cloro
  • El pH debe estar entre 6,0 y 7,5
  • Para semillas pequeñas como las de hierbas y flores
  • Color blanco
Especificaciones
Peso base 160 g/m2
Color Blanco
Material Papel
Para utilizar con (aplicación) Germination assays of seed specimen
N.° por paquete 100 Pk.
Intervalo de pH 6 to 7.5
Grosor (métrico) 0.38 mm
Tipo Germination and Seed Test Paper
Dimensiones (L x An) 155 x 175 mm
Anchura (imperial) 6.10 in.