Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV germicida
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 15 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Requisitos eléctricos | 15 W, 230 V, 50 Hz |
| Altura (métrico) | 117 mm |
| Hertz | 50Hz |
| Longitud (métrico) | 505 mm |
| Intensidad de la luz | 31 mW/cm2 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |