Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV germicida
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
505 mm
980 mm
1290 mm
Vataje:
15 W
30 W
45 W
60 W
80 W
120 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 120 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Requisitos eléctricos | 120 W, 230 V, 50 Hz |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Longitud (métrico) | 1290 mm |
| Intensidad de la luz | 219 mW/cm2 |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
| Mostrar más |