Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV germicida
Código de producto. 11766728
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
505 mm
980 mm
1290 mm
Vataje:
15 W
30 W
45 W
60 W
80 W
120 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11766728
Marca: Vilber Lourmat™ 312131511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 45 W
Wavelength 254 nm
Fondo (métrico) 140 mm
Requisitos eléctricos 45 W, 230 V, 50 Hz
Altura (métrico) 110 mm
Hertz 50Hz
Longitud (métrico) 500 mm
Intensidad de la luz 95 mW/cm2
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Lámpara UV germicida