Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV germicida
Código de producto. 11746768
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
505 mm
980 mm
1290 mm
Vataje:
15 W
30 W
45 W
60 W
80 W
120 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11746768
Marca: Vilber Lourmat™ 312113011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 30 W
Wavelength 254 nm
Fondo (métrico) 140 mm
Requisitos eléctricos 30 W, 230 V, 50 Hz
Altura (métrico) 100 mm
Hertz 50Hz
Longitud (métrico) 980 mm
Intensidad de la luz 60 mW/cm2
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Lámpara UV germicida