Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara UV germicida
Código de producto. 11716678
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
505 mm
980 mm
1290 mm
Vataje:
15 W
30 W
45 W
60 W
80 W
120 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Vataje unitSize
11716678 1290 mm 80 W cada uno
10262400 505 mm 15 W 1 PCS
11746768 980 mm 30 W 1 PCS
11706778 980 mm 60 W 1 PCS
11766728 500 mm 45 W 1 PCS
11766778 1290 mm 120 W cada uno
6 options
Código de producto. 11716678
Marca: Vilber Lourmat™ 312124011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 80 W
Wavelength 254 nm
Fondo (métrico) 140 mm
Requisitos eléctricos 80 W, 230 V, 50 Hz
Altura (métrico) 110 mm
Hertz 50 Hz
Longitud (métrico) 1290 mm
Intensidad de la luz 157 mW/cm2
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Tipo de producto Lámpara UV germicida