Learn More
Germanio en polvo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11341248 10 g 10 g
11331248 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11341248
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 010190.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-56-4
Fórmula molecular Ge
Peso molecular (g/mol) 72.63
Número MDL MFCD00085310
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nombre IUPAC germanio
SMILES [Ge]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium
Color Plata
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Olor Odorless
Aspecto Silver-colored powder
Presión de vapor 0 hPa
Densidad 5.32g/cm3