Learn More
Piezas de germanio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Germanium |
| Color | Plata |
| Forma física | Piezas, 3,2 mm y hacia abajo |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | Silver-colored pieces |
| Presión de vapor | 0 hPa |