Learn More
Óxido de germanio(IV), polvo blanco/escamas/cristalino/gránulos/masa, etc., 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11397828 2 g 2 g
11387828 10 g 10 g
11307838 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11397828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036382.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza en fósforo, transistores y diodos, y vidrio de transmisión de infrarrojos
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-53-8
Fórmula molecular GeO2
Peso molecular (g/mol) 104.628
Número MDL MFCD00011030
Clave InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
Nombre IUPAC dioxogermano
SMILES O=[Ge]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) oxide
Punto de fusión 1086°C
Color Blanco
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad soluble in water; insoluble in HF and HCl.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.59
Olor Odorless
Densidad 6.239 g/cm3