Learn More
Etóxido de germanio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Germanium(IV) ethoxide |
| Punto de fusión | -72°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.14 g/mL |
| Punto de ebullición | 185.5°C |
| Temperatura de inflamación | 49°C (121°F) |
| Olor | Alcohol-like |
| Fórmula lineal | Ge(OC2H5)4 |
| Índice de refracción | 1.407 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |