Learn More
Dióxido de germanio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), grado electrónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498428 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13498428 250 g Frasco de vidrio 250 g
10635452 10 g Frasco de vidrio 10 g
10198043 50 g Frasco de vidrio 50 g
3 options
Código de producto. 13498428
Marca: Thermo Scientific Acros 190002500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-53-8
Fórmula molecular GeO2
Peso molecular (g/mol) 104.59
Número MDL MFCD00011030
Clave InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
Nombre IUPAC dioxogermano
SMILES O=[Ge]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium Dioxide
Punto de fusión 1115.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal GeO2
Índice Merck 15,4443
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.59
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Germanium dioxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.