Learn More
Greiner Bio-One Placas para recuento germinal
Descripción
- Easy stacking
- With vents
- Graduated
- Material: Crystal clear and heat-resistant polystyrene for optimal analysis by microscopy
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Apilable |
| Color | Clear |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Round |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Placa de recuentos germinales |
| Ventilación | Sí |
| Altura (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (métrico) | 94 mm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para su uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se indique lo contrario