Learn More
Greiner Bio-One Placas para recuento germinal
Código de producto. 10134771
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
Código de producto. Esterilidad unitSize
10134771 No estéril paquete de 480
1 options
Código de producto. 10134771
Marca: Greiner Bio-One 633175
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para apilarlos de una forma sencilla. Las placas para recuento germinal Greiner Bio-One están graduadas y divididas en cuadrados de 10 mm para permitir el análisis rápido y sencillo.
  • Easy stacking
  • With vents
  • Graduated
  • Material: Crystal clear and heat-resistant polystyrene for optimal analysis by microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Apilable
Color Clear
Material Poliestireno
Forma Round
Esterilidad No estéril
Tipo Placa de recuentos germinales
Ventilación Sí
Altura (métrico) 16 mm
Diámetro (métrico) 94 mm
Para uso exclusivo en investigación. No apto para su uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se indique lo contrario