Learn More
Geraniol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021416
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11444764
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13736.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Geraniol is used in the synthesis of insect repellant. It is also used in the synthesis of Angelicoin A and Herecinone J, which inhibit collagen-induced platelet aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El geraniol se utiliza en la síntesis de repelente de insectos. También se utiliza en la síntesis de Angelicoin A y Herecinone J, que inhiben la agregación plaquetaria inducida por colágeno.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Mantener lejos del calor. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-24-1
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00002917
Clave InChI GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Sinónimo geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geraniol
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.884
Punto de ebullición 114°C to 115°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Olor Floral
Índice de refracción 1.476
Cantidad 50 g
Beilstein 1722456
Índice Merck 14,4403
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%