Learn More
Meditrade™ Guantes de examen de látex de agarre suave Skin™, categoría de EPI III
Descripción
- AQL 1.5
- Clase I médico
- Categoría PPE III
- EN ISO 13485:2016
- Compatible con alimentos
- Agarre suave Skin™
- Látex con superficie recubierta de polímero
- Blanco natural
- Sin talco
- No estéril
- Con textura
- Puño con reborde
- Ambidiestro
- Desechables
- Cinco años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AQL 1,5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Compatible con alimentos |
| Contenido y almacenamiento | Vida útil de 5 años si se almacenan correctamente: conserve en un lugar fresco y seco, y proteja de la luz solar y la iluminación fluorescente. Evite temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C |
| Color | Blanco natural |
| Desechables | Sí |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
| Latex Free | Sí |
| Material | Látex |
| Tamaño | M |
| Grosor (métrico) | Puño: 0,080 mm; Palma: 0,110 mm; Dedo: 0,120 mm |
| Mostrar más |