Learn More
Solución de sulfato de gentamicina-10, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491822 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
11491822 10 mL 10 ml
11401832 5 x 10 mL 50 ml
2 options
Código de producto. 11491822
Marca: MP Biomedicals 0210503010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1405-41-0
Número MDL MFCD00270181
Sinónimo Garamycin, Genoptic
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentamycin Sulfate Solution - 10
Tipo Gentamicin Sulfate
Nombre de nota Cell Biology and Analysis
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 10 mL
Grado USP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamicin Sulfate Solution-10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gentamicin Sulfate