Learn More
Gentamicin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Gentamicin sulfate, an orally active aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria and to inhibit several strains of mycoplasma in tissue culture. Gentamicin sulfate inhibits DNase I with an IC50 of 0.57 mM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gentamicin sulfate |
| CAS | 1405-41-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C(19-21)H(39-43)N5O7.H2SO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 30 mg/mL |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)C(NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2C(N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](N)CC[C@@H]([R])O3)[C@@H]2O)OC1.NC[*].C[C@H]([*])N.C[C@H]([*])NC.[R=].[or].[or] |
| Grado | Research |
| Forma física | Powder |
| Mostrar más |