Learn More
Gentamicin sulfate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
Descripción
Gentamicin sulfate, an orally active aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria and to inhibit several strains of mycoplasma in tissue culture. Gentamicin sulfate inhibits DNase I with an IC50 of 0.57 mM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gentamicin sulfate |
| CAS | 1405-41-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C(19-21)H(39-43)N5O7.H2SO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 30 mg/mL |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)C(NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2C(N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](N)CC[C@@H]([R])O3)[C@@H]2O)OC1.NC[*].C[C@H]([*])N.C[C@H]([*])NC.[R=].[or].[or] |
| Grado | Research |
| Forma física | Powder |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.