Learn More
Jenway™ Accesorio de espectrofotómetro de la serie Genova, soporte para microcubeta
Descripción
- accesorios
- Para utilizar con espectrofotómetros de la serie Genova
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cuadrado de 10 x 10 mm, altura del haz de 8,5 mm |
| Tipo | Soporte para microcubeta |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro de la serie Genova |