Learn More
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frascos Genius II
Código de producto. 15660925
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,2 a 2 ml
De 1,0 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15660925 De 1,0 a 10 ml cada uno
15640925 De 0,2 a 2 ml cada uno
15650925 0,5 A 5 mL cada uno
15670925 De 2,5 a 25 ml cada uno
15680925 De 5 a 50 ml cada uno
15690925 De 10 a 100 ml cada uno
6 options
Código de producto. 15660925
Marca: Vitlab™ 1625505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador de partes superiores de frascos Vitlab™ Genius II Bottletop está diseñado para ser prácticamente universal y utilizarse con muchas soluciones orgánicas e inorgánicas.
  • Mecanismo de calibración para el ajuste dentro del alcance del equipo de prueba supervisión
  • La válvula de descarga con bola de seguridad se cierra cuando el tubo de descarga no está montado
  • El bloque de válvulas gira libremente 360° sobre el frasco con la rosca estándar GL 45
  • Varios adaptadores permiten utilizar los dispensadores en frascos de diferentes tamaños
  • Para una mejor sujeción del tubo de admisión, la válvula de admisión está equipada con una bola
  • El volumen nominal de 2 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
  • El volumen nominal de 25 a 100 ml incluye adaptadores GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 170 a 330 mm)
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1,0 a 10 ml