missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Genistin, MedChemExpress

Código de producto. 16464857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16464857 50 mg 50 miligramos
16469028 10 mg 10 miligramos
16451448 5 mg 5 miligramos
16409116 100 mg 100 miligramos
16401516 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16464857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0595

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.

Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Genistin
CAS 529-59-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo Genistine Genistoside Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.28 mM)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=COC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)C2=C4O
Peso molecular (g/mol) 432.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.38
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.