missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Genistein
Descripción
- Genistein is a phytoestrogen that exhibits a wide range of biological effects
- It acts by competing for the ATP-binding site of tyrosine kinases but does not inhibit the activity of serine- and threonine-specific kinases such as cAMP-dependent protein kinase, protein kinase C, and phosphorylase kinase (Akiyama et al.) Genistein binds to and activates peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARγ) and estrogen receptors, leading to a decrease in osteogenesis and an increase in adipogenesis (Dang et al.) Genistein also binds and activates the seven-transmembrane estrogen receptor GPR30 to activate alternative estrogen signaling pathways (Thomas & Dong)
- Inhibits adipocyte differentiation in 3T3-L1 cell culture (Hwang et al.)
- Control of osteoblast and adipocyte cell fates in mouse bone marrow cells (Dang et al.)
- Inhibits growth of leukemia, lymphoma, neuroblastoma, gastric, breast, and prostate cancer cells (Sarkar & Li)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 446-72-0 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C15H10O5 |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?