Learn More
Thermo Scientific Chemicals Genipina
Código de producto. p-7214703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
17211262 1 g 1 g
17221262 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17211262
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6902-77-8 | C11H14O5, C11H14O5 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6902-77-8
Fórmula molecular C11H14O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genipina
Cantidad 1 g
Punto de fusión de 121,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Clave InChI AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1CC=C2CO
Nombre IUPAC methyl (1R,4aS,7aS)-1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 226.23
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.