Learn More
Rotor Genevac™ para tubos de cristal altos de 75 mm
Código de producto. 10487213
Change view
Click to view available options
Capacidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10487213 200 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10487213 Proveedor Genevac N.º de proveedor QRC01275200
Para usar en concentradores centrífugos
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba
• Rotores miVac Quattro
Especificaciones
Capacidad 200 mL
Diámetro máx. del tubo 12 mm
Incluye Concentrador, bomba