Learn More
Rotor de ángulo fijo Genevac™
Descripción
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba
• Rotores miVac Quattro
• Rotores miVac Quattro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 50 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 28 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos para centrífuga de 50 ml |
| Ángulo | Fijo |