Learn More
Genevac™ Bomba de vacío miVac DUO
Descripción
Sin mantenimiento
• En opción: trampa en la salida de la bomba para la neutralización de vapores ácidos o amoniacados
• Bomba miVac
• En opción: trampa en la salida de la bomba para la neutralización de vapores ácidos o amoniacados
• Bomba miVac
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bomba DUO |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Tensión | 230 V |