Learn More
Genevac™ Concentradores centrífugos miVac
Código de producto. 10353893
Change view
Click to view available options
Modelo:
ADN miVac
miVac Duo
miVac Quattro
Admite:
120 recipientes de reacción (0,5 ml), 6 placas de microtitulación
200 recipientes de reacción (0,5 ml), 20 placas de microtitulación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Admite unitSize
10353893 miVac Quattro 200 recipientes de reacción (0,5 ml), 20 placas de microtitulación cada uno
10110113 miVac Duo 120 recipientes de reacción (0,5 ml), 6 placas de microtitulación cada uno
11574604 ADN miVac 120 recipientes de reacción (0,5 ml), 6 placas de microtitulación cada uno
3 options
Código de producto. 10353893
Marca: Genevac™ QUC23050B00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Elija el concentrador ideal según la carga de trabajo. Los concentradores centrífugos Genevac™ miVac son sistemas modulares que sirven para eliminar agua y disolventes de las muestras. Están disponibles con una gama única de JetRotors™ y bombas de vacío. Se utiliza una trampa de frío de alta potencia opcional para condensar los vapores de los disolventes.
miVac es una gama de concentradores centrífugos capaces de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra, incluidos tubos, microplacas y viales. Hay dos tamaños de sistema disponibles; el concentrador Quattro más grande y el Duo más pequeño. También hay un sistema de ADN dedicado con bomba incorporada. Los sistemas miVac son adecuados para su uso con una amplia gama de disolventes, desde tipos orgánicos volátiles hasta agua y muchos disolventes con punto de ebullición medio.
Los sistemas son muy sencillos de usar, lo que permite que las muestras se concentren de forma segura o se sequen por completo. La pantalla clara y de gran tamaño permite controlar fácilmente el tiempo y la temperatura. Los controles intuitivos permiten a los usuarios inexpertos obtener resultados de gran calidad, al mismo tiempo que permiten una programación más sofisticada para los trabajadores con experiencia. El diseño sencillo y resistente garantiza años de servicio fiable incluso cuando se utiliza de forma intensiva, como en laboratorios de enseñanza o multiusuario. Para mejorar el rendimiento, existen modos especiales incorporados para trabajar con agua y alcoholes. El rendimiento se puede mejorar aún más mediante el uso del condensador refrigerado miVac SpeedTrap.
  • Funcionamiento simplificado con programas optimizados para agua, alcohol y otros disolventes
  • Control preciso de la temperatura con temporizador y pantalla digital
  • Varias funciones de calentamiento (precalentamiento y calentamiento del interior)
  • Cámara de aluminio con revestimiento de plástico y cubierta de vidrio acrílico para mejorar la resistencia química
  • Los rotores se pueden intercambiar fácilmente
  • Los sistemas compactos son silenciosos cuando están en uso y hasta un 40 % más rápidos que las máquinas comparables
miVac Duo
Diseñado para aceptar un soporte de microplacas de dos posiciones oscilantes o rotores de disco para tubos y viales.
  • Capacidad: 120 recipientes de reacción (0,5 ml) o 6 placas de microtitulación
  • La bomba de vacío y los rotores están disponibles por separado en este sistema modular
miVac Quattro
Un sistema más grande con un recipiente de mayor capacidad, lo que le permite utilizar un rotor de cuatro posiciones de giro y rotores de disco de gran capacidad.
  • Capacidad: 200 recipientes de reacción (0,5 ml) o 20 placas de microtitulación
  • La bomba de vacío y los rotores están disponibles por separado en este sistema modular
ADN miVac
Ideal para el laboratorio de biología molecular, está diseñado específicamente para trabajar con ácidos nucleicos (ARN y ADN).
  • Capacidad: 120 recipientes de reacción (0,5 ml) o 6 placas de microtitulación
  • Se suministra con una bomba de vacío incorporada, una cámara de concentración con accionamiento electromagnético y un rotor de ángulo fijo
Especificaciones
Modelo miVac Quattro
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente, de 30 °C a 80 °C
Para utilizar con (equipo) Muestras en tubos, microplacas y viales
Admite 200 recipientes de reacción (0,5 ml), 20 placas de microtitulación
Incluye Concentrador con cámara de concentración grande
Velocidad Fuerza G máx.:250
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 480 x 594 x 300 mm (An x P x Al)
Peso (métrico) 35 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 650 W