Learn More
Rotor de fondo redondo de aluminio Genevac™
Descripción
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba
• Rotores miVac Quattro
• Rotores miVac Quattro
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 100 tubos |