Learn More
Rotor de aluminio Genevac™
Código de producto. p-8014116
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 x 0,5 ml
96 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10437023 120 x 0,5 ml cada uno
10672034 96 tubos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10437023 Proveedor Genevac N.º de proveedor DRC05EPP120
Rotor de aluminio para concentrador centrífugo
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba
• Rotores miVac ADN, Duo y Quattro
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor
Capacidad 120 x 0,5 ml