Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS Fiber Optic Probes
Código de producto. p-7146040 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180
Tipo:
Acoplador de fibra óptica
Punta para sonda de inmersión
Sistema de sonda de inmersión de fibra óptica
Sonda de inmersión de fibra óptica estándar con punta de 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
15841148 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Sonda de inmersión de fibra óptica estándar con punta de 10 mm cada uno
15896095 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Sistema de sonda de inmersión de fibra óptica cada uno
15806105 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Acoplador de fibra óptica cada uno
15861148 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Punta para sonda de inmersión cada uno
4 options
Código de producto. 15841148
Marca: Thermo Scientific™ 840305000
Sumerja, presione y mida: elimine la transferencia de líquidos y las cubetas de su flujo de trabajo.
Sumerja, presione y mida: elimine la transferencia de líquidos y las cubetas de su flujo de trabajo.
Preserve la integridad de las muestras al mismo tiempo que minimiza la contaminación cruzada de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sonda de inmersión de fibra óptica estándar con punta de 10 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180