Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS™ 50 PROMO
Código de producto. p-7203081 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cable de alimentación para Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
16684922 Cable de alimentación para Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 16684922 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840298400PROMO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GENESYS 50 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz en una configuración de una sola celda que cumple todas las especificaciones para aplicaciones de control de calidad críticas y mediciones precisas de productos químicos.
Lleve a cabo mediciones rutinarias para realizar controles de calidad o impartir clases en el aula de química con el espectrofotómetro resistente UV-Vis Thermo Scientific™ GENESYS™ 50. Estos instrumentos, que se ofrecen en una configuración de una sola celda, se han diseñado con una superficie inclinada para esparcir los derrames y un compartimento de muestreo lavable para facilitar la limpieza. El software de control local con una interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas (sin necesidad de PC) y la red con conexión Wi-Fi opcional hacen que el espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 50 sea la opción ideal para realizar el muestreo diario.
Características:
  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Control local para mayor velocidad y fiabilidad
  • Compatible con redes (adaptador Wi-Fi disponible)
  • Gran compartimento para muestras con acceso frontal
Diseñado para:
  • Laboratorios químicos
  • Mediciones rutinarias
  • Requisitos de rendimiento moderado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,002 A
Compartimentos Accesible desde la parte superior, delantera o lateral; Capaz de alojar celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica; Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura; Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
Conexiones USB-A único
USB-A doble
Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi, disponible
Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi disponible
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Ancho de banda espectral 2 nm
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) <0,0005 A/h
Requisitos eléctricos Convertidor de CA/CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación para Reino Unido
Teclado Pantalla táctil
Vida útil de la lámpara >5 años típicos, 3 años garantizados
Ruido (RMS a 500 nm, 60 mediciones consecutivas) ≤0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm; ≤0,00030 A a 1 A a 260 y 500 ; ≤0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Doble haz
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométrica De -3 A a +5 A
Intervalo fotométrico De –2 A a +3,5 A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Impresora incluida Impresora conectable disponible
Velocidad de barrido Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min
Luz difusa <1,0 T% 198 nm (KCl) , <0,05 T% a 220 nm (NaI), <0,03 T% a 340 nm (NaNO2)
Garantía 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda <±0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg