Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS™ 180, cable de alimentación europeo
Código de producto. 17353910 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de detector:
Dos fotodiodos de silicio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de detector unitSize
17353910 Dos fotodiodos de silicio cada uno
1 options
Código de producto. 17353910
Marca: Thermo Scientific™ 840309300PROMO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice mediciones UV-Vis con un doble haz y una posición de celda de referencia gracias al espectrofotómetro Thermo Scientific UV-Vis GENESYS 180.
Realice mediciones cuantitativas y de alto rendimiento UV-Vis en las que es necesario un doble haz para indicar la posición de celda de referencia con el espectrofotómetro Thermo Scientific™ UV-Visible GENESYS™ 180. Esta plataforma, que está optimizada para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento, cuenta con una pantalla táctil a color de alta resolución, conexión a redes Wi-Fi y un diseño robusto preparado para entornos repetitivos y de uso intensivo. Los espectrofotómetros GENESYS, recomendados en todo el mundo por su fiabilidad, exactitud y reproducibilidad, cumplen las expectativas de hoy en lo que se refiere a tecnología avanzada en un paquete compacto y robusto.’
El espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 180 permite utilizar un doble haz en aquellos laboratorios que necesiten una posición de celda de referencia para aplicaciones como la cinética. El carrusel de 8 celdas está integrado de serie para todas las aplicaciones de alto rendimiento. El espectrofotómetro incluye resistencia a la luz ambiental, lo que permite el funcionamiento con la tapa abierta para mejorar la velocidad y la comodidad. La línea completa de accesorios, incluidos cambiadores de celdas automáticos y portacubetas, aspiradores y sondas de fibra óptica para realizar mediciones fuera del compartimiento de la muestra, se ha diseñado para simplificar el muestreo y adaptarse a las mediciones y el control de temperatura de alto rendimiento.
Características:
  • Celda de referencia/doble haz
  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Cambiador estándar de celdas de 8 posiciones con torreta conmutable
  • Métodos incorporados, elaboración de informes y exportación de datos
  • Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)
  • Resistencia a la luz ambiental para poder funcionar con la tapa abierta
  • Accesorio aspirador
  • Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
  • Cambiador de celdas de 8 posiciones con torreta conmutable
  • (Opcional) Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico)
  • (Opcional) Portacubetas único con termostato Peltier (20 °C - 60 °C)
  • (Opcional) Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,002 A
Compartimentos Cambiador de células de 8 posiciones, cambiador de células de 4 posiciones (células de trayectoria larga), soporte de células con termostato Peltier (20-60 °C), accesorio aspirador, acoplador de sonda de fibra óptica
Conexiones USB-A simple
USB-A doble
Exportación de datos a la red o al PC mediante USB, Ethernet o Wi-Fi
Descripción Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 180
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Pantalla Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable, de alta definición, 800 × 1280 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Ancho de banda espectral 2 nm
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) < 0,0010 A/h
Requisitos eléctricos Convertidor externo de CA a CC, tensión y frecuencia (Hz) seleccionados automáticamente, 100/240 V, 50/60 Hz
Teclado Pantalla táctil
Vida útil de la lámpara >5 años típicos, 3 años garantizados
Ruido (RMS a 500 nm, 60 mediciones consecutivas) ≤ 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm; ≤ 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 nm; ≤ 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Doble haz
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Velocidad de barrido Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min
Luz difusa < 1,0%T 198 nm (KCl) , <0,05%T a 220 nm (NaI), <0,03%T a 340 nm (NaNO2)
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,1 nm; 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda <±0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg