Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS™ 150 PROMO
Código de producto. p-7203082 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cable de alimentación de la UE
Cable de alimentación para Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
16614932 Cable de alimentación de la UE cada uno
16694922 Cable de alimentación para Reino Unido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16614932 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840300300PROMO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 150 ofrece automatización para opciones de alto rendimiento y resistencia a la luz ambiental, lo que permite el funcionamiento con la tapa abierta para mejorar la velocidad y la comodidad.
La línea completa de accesorios, incluidos cambiadores de celdas automáticos y portacubetas, aspiradores y sondas de fibra óptica, se han diseñado para simplificar el muestreo y adaptarse a las mediciones y el control de temperatura de alto rendimiento. Cuenta con una resolución de datos de 0,2 nm a 5 nm.
Características:
  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Métodos incorporados, elaboración de informes y exportación de datos
  • Compatible con redes (adaptador Wi-Fi disponible)
  • Resistencia a la luz ambiental para poder funcionar con la tapa abierta
  • Accesorio aspirador
  • Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
  • Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
  • (Opcional) Cambiador de celdas 8 posiciones con torreta conmutable
  • (Opcional) Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico)
  • (Opcional) Portacubetas único con termostato Peltier (20 °C - 60 °C)
  • (Opcional) Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Diseñado para:
  • Laboratorios de enseñanza avanzada
  • Departamentos de I+D&
  • Aplicaciones que requieren un alto rendimiento o control de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,002 A
Compartimentos Admite (opcional):Cambiador de células de 8 posiciones, cambiador de células de 4 posiciones (células de trayectoria larga), soporte de células con termostato Peltier (de 20 a 60 °C), accesorio aspirador, acoplador de sonda de fibra óptica
Conexiones USB-A único
USB-A doble
Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi, disponible
Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi disponible
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Ancho de banda espectral 2 nm
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) <0,0005 A/h
Requisitos eléctricos Convertidor de CA/CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación de la UE
Teclado Pantalla táctil
Vida útil de la lámpara >5 años típicos, 3 años garantizados
Ruido (RMS a 500 nm, 60 mediciones consecutivas) ≤0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm; ≤0,00030 A a 1 A a 260 y 500 ; ≤0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Doble haz
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométrica De -3 A a +5 A
Intervalo fotométrico De –2 A a +3,5 A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Impresora incluida Impresora conectable disponible
Velocidad de barrido Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min
Luz difusa <1,0 T% 198 nm (KCl) , <0,05 T% a 220 nm (NaI), <0,03 T% a 340 nm (NaNO2)
Garantía 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda <±0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg