Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice mediciones cuantitativas en las tareas rutinarias industriales de garantía y control de la calidad o laboratorios de química universitarios con los espectrofotómetros Thermo Scientific™ UV-Vis GENESYS™ 150 y Vis GENESYS 140 automatizados y preparados para conexión a la red. Esta plataforma, que está optimizada para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento, cuenta con una pantalla táctil a color de alta resolución, conexión a redes Wi-Fi y un diseño robusto preparado para entornos de uso intensivo y repetitivos. Los espectrofotómetros GENESYS, recomendados en todo el mundo por su fiabilidad, exactitud y reproducibilidad, cumplen las expectativas de hoy en lo que se refiere a tecnología avanzada en un paquete compacto y robusto.
El espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 150 ofrece automatización para opciones de alto rendimiento y resistencia a la luz ambiente, lo que permite el funcionamiento con la tapa abierta para mejorar la velocidad y comodidad. La línea completa de accesorios, incluidos cambiadores de celdas automáticos y portacubetas, aspiradores y sondas de fibra óptica, se han diseñado para simplificar el muestreo y adaptarse a las mediciones y el control de temperatura de alto rendimiento.
El espectrofotómetro Vis GENESYS 140 es una versión de la región espectral visible en esta clase de instrumental. Ambos instrumentos cuentan con una resolución de datos de 0,2 nm a 5 nm.
Características:
- Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
- Métodos incorporados, elaboración de informes y exportación de datos
- Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)
- Resistencia a la luz ambiental para poder funcionar con la tapa abierta
- Accesorio aspirador
- Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
- Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
- (Opcional) Cambiador de 8 posiciones con torreta conmutable
- Cambiador de 4 posiciones (cubetas de paso óptico)
- (Opcional) Portacubetas único con termostato Peltier (20 °C - 60 °C)
- (Opcional) Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Diseñado para:
- Laboratorios de enseñanza avanzada
- Departamentos de I+D&
- Aplicaciones que requieren un alto rendimiento o control de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Planicidad de línea de base | ± 0,005 A |
| Compartimentos | Cambiador de 8 posiciones Cambiador de 4 posiciones (cubetas de paso óptico) Soporte de células con termostato Peltier (20-60 °C) Accesorio aspirador |
| Conexiones | USB-A simple USB-A doble Exportación de datos a la red o al PC mediante USB, Ethernet o Wi-Fi |
| Tipo de detector | Dos fotodiodos de silicio |
| Pantalla | Pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulg) en color de alta definición, inclinable, 800 x 1280 píxeles |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35,5 x 38,5 x 19,5 cm |
| Fuente de luz | Halógeno de tungsteno |
| Ancho de banda espectral | 5 nm |
| Wavelength Range | De 325 nm a 1100 nm |
| Desviación | (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) < 0,0005 A/h |
| Mostrar más |