Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 500 con colorante ROX™
Código de producto. p-7138585 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
800 reacciones
9600 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
15849746 9600 reacciones cada uno
15829716 800 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 15849746
Marca: Applied Biosystems™ 4310361
Includes
16 fragmentos de ADN monocatenario marcados con colorante ROX™
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 ROX™ es un patrón de tamaño de carril interno estándar desarrollado para su uso con los sistemas de electroforesis de ADN basada en fluorescencia de Applied Biosystems.
  • El uso de un patrón de tamaño de carril interno estándar permite el análisis de datos automatizado y también resulta esencial para obtener una elevada precisión de ciclo a ciclo al cuantificar los fragmentos de ADN mediante electroforesis
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos GeneScan, ROX
Contenido y almacenamiento Este kit contiene un patrón de tamaño ROX y un tampón de carga.
Almacenar el kit entre 2 y 8 °C. (No congele estos productos).
Descripción Patrón de tamaño de colorante GeneScan™ 500 con colorante ROX™, etiqueta ROX™, uso con analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, Analizador genético 3100-Avant, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Etiqueta o tinte ROX
Tipo de producto Tinte
Cantidad 9600 reacciones
Tiempo de actividad Estándar