Descripción
La escalera de ADN de rango alto GeneRuler se recomienda para la medición rápida y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario de peso molecular alto en geles de agarosa (en 1,5 h, gel de agarosa al 0,4 %). Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de rango alto GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulteel protocolo en recursos).
La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
- Ideal para la medición rápida de fragmentos de ADN de alto peso molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 10171 bp a 48502 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 50 μg |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Tipo de producto | Estándar de ADN de rango alto |